Learn More
2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11418607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418607 10 g 10g
11408607 2.5 g 2.50g
11428607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418607 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19718.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28286-86-4 | C7H5Cl3O2S | 259.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28286-86-4
Formula molecolare C7H5Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 259.53
Numero MDL MFCD00044016
InChI Key DFBKCDYLPLBSJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylphenylsulfonyl chloride, acmc-1cpwo, 2,4-dichloro-5-methylphenyl chlorosulfone, 2,4-dichloro-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzene sulfonyl chloride, 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,2,4-dichloro-5-methyl
PubChem CID 119914
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 70°C to 73°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-methylbenzenesulfonyl chloride
Peso formulazione 259.54
Percent Purity 97%