Learn More
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30386283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386283 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4355005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine**Toxic, Stench**
CAS 1780-31-0
Formula molecolare C5 H4 Cl2 N2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
SMILES Cc1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-methylpyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 163
Peso formulazione 161.9752