Learn More
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30376951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376951 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376951 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4356401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS 49845-33-2
Formula molecolare C4 H Cl2 N3 O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-nitropyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 193.98
Peso formulazione 192.9446