Learn More
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| CAS | 49845-33-2 |
| Formula molecolare | C4 H Cl2 N3 O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl |
| IUPAC Name | 2,4-dichloro-5-nitropyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.98 |
| Peso formulazione | 192.9446 |