Learn More
2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30380682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380682 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380682 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43598010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H5 Cl2 N O4 S
Quantità 10 g
Sinonimo 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 270.09
Peso formulazione 268.9316
Percent Purity >95