Learn More
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30458401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458401 4 x 25 mg 100mg
17912226 25 mg 25mg
17972876 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30458401 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0014.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
CAS 2736-23-4
Nomi componenti o analita 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 Cl2 N O4 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Furosemide Imp. B (EP), 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic Acid, Furosemide Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO4S/c8-4-2-5(9)6(15(10,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Tipo di soluzione Neat
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 270.09
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 268.9316 g/mol