Learn More
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012021
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
27631-29-4
MFCD00051733
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
520327
2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
27631-29-4
MFCD00051733
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
520327
2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-6, 7-dimethoxyquinazoline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 172°C to 177°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C10H8Cl2N2O2
Quantità 25 g
Sinonimo 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd
Molecular Weight (g/mol) 259.086
Peso formulazione 259.09
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.