Learn More
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 97%
Codice prodotto. 10737792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10737792 5 g Bottiglia in vetro 5g
10012021 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10737792 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342550050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 27631-29-4 | C10H8Cl2N2O2 | 259.086 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27631-29-4
Numero MDL MFCD00051733
InChI Key DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520327
IUPAC Name 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)Cl)Cl)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-6, 7-dimethoxyquinazoline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 172°C to 177°C
Colore Beige to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H8Cl2N2O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy-quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl chloride, quinazoline,2,4-dichloro-6,7-dimethoxy, doxazosin impurity e, doxazosin mesilate impurity e ep, pubchem9430, usp doxazosin related compound e usp, acmc-209gyd
Molecular Weight (g/mol) 259.09
Peso formulazione 259.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.