Learn More
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, TRC
Codice prodotto. 30373580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373580 1 g -
30386941 5 g 5g
30388305 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30373580 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4342301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27631-29-4
Formula molecolare C10 H8 Cl2 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 259.09
Sinonimo 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Mesilate Imp. E (EP)
IUPAC Name 2,4-dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Peso formulazione 257.9963