Learn More
2,4-Dichloro-6-methylaniline, 97%
Codice prodotto. 11414314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11414314 5 g 5g
11424314 25 g 25g
11434314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414314 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12591.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30273-00-8 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30273-00-8
Formula molecolare C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.04
Numero MDL MFCD00044074
InChI Key UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dichloro-2-methylaniline, benzenamine, 2,4-dichloro-6-methyl, acmc-20aodo, 4,6-dichloro-o-toluidine, 2-amino-3,5-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-6-methylphenylamine, 4,6-dichloro-2-methylphenylamine, 2,4-bis chloranyl-6-methyl-aniline, 2,4-dichloro-6-methylaniline
PubChem CID 1268287
IUPAC Name 2,4-dichloro-6-methylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-6-methylaniline
Punto di fusione 43°C to 45°C
Punti di ebollizione 82°C to 84°C (0.1 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 2208221
Peso formulazione 176.05
Percent Purity 97%