Learn More
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11332897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332897 5 g 5g
11342897 250 mg 250mg
11322897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11332897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16108.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150517-76-3
Formula molecolare C8H9Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 190.07
Numero MDL MFCD00052913
InChI Key QISTWSMZJRTDCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-6-methylbenzylamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,4-dichloro-6-methyl, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methylbenzyl amine hydrochloride, 4,6-dichloro-2-methylbenzylamine, acmc-1c3je, 2-aminomethyl-3,5-dichlorotoluene, 1-2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine
PubChem CID 2800971
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Punto di fusione 52°C to 56°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 8615227
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name 1-(2,4-dichloro-6-methylphenyl)methanamine
Peso formulazione 190.07
Percent Purity ≥98%