Learn More
2,4-Dichloro-6-methylphenol, 98%
Codice prodotto. 15461459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15461459 1 g 1g
15481459 250 mg 250mg
15471459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15461459 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64312.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1570-65-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1570-65-6
Formula molecolare C7H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 177.024
Numero MDL MFCD00019988
InChI Key WJQZZLQMLJPKQH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15292
IUPAC Name 2,4-dichloro-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Punto di fusione 52°C to 56°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 225°C (literature)
Quantità 1 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1864865
Sinonimo 4,6-dichloro-o-cresol, 4,6-dichloro-2-methylphenol, phenol, 2,4-dichloro-6-methyl, o-cresol, 4,6-dichloro, 4,6-dichlorocresol, phenol,2,4-dichloro-6-methyl, dichlorocresol, o-cresol,6-dichloro, 4,6-dichlor-o-kresol, acmc-1c0mk
Peso formulazione 177.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloro-6-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dichloro-o-cresol