Learn More
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11448997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448997 25 g 25g
11428997 1 g 1g
11438997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20590.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62593-17-3
Formula molecolare C7H4Cl2F3N
Molecular Weight (g/mol) 230.011
Numero MDL MFCD00174313
InChI Key OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzenamine, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl phenylamine, 3,5-dichloro-2-aminobenzotrifluoride, pubchem2760, 2,4-dichloro-6-trifluoromethylanilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl anilin, 2,4-dichloro-6-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 1268255
IUPAC Name 2,4-dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Densità 1.53
Punti di ebollizione 49°C to 52°C (0.4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 230.02
Percent Purity 97%