Learn More
2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10466292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10466292 1 g Amber Glass Bottle 1g
10651503 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10466292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06594DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 29203-60-9
Formula molecolare C7H4Cl3NO
Molecular Weight (g/mol) 224.465
Numero MDL MFCD00192643
InChI Key GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
PubChem CID 9583124
IUPAC Name (1Z)-2,4-dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CCl=NOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.47
Percent Purity 97%