Learn More
2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | Cl2C6H3CCl=NOH |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 224.47 |
| Percent Purity | 97% |