Learn More
2',4'-Dichloroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10607061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10607061 25 g Bottiglia in vetro 25g
10207370 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10607061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 302430250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2234-16-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2234-16-4
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00000581
InChI Key XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
IUPAC Name 1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 4'-Dichloroacetophenone
Nota nome 98.5%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29.0°C to 34.0°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 242.0°C
Punto d'infiammabilità 131°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3COCH3
Indice di rifrazione 1.5635
Quantità 25 g
Beilstein 07, II, 219
Gravità specifica 1.32
Informazioni di solubilità Solubility in water: ca. 200mg/l in water
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid