Learn More
2',4'-Dichloroacetophenone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2',4'-Dichloroacetophenone |
| CAS | 2234-16-4 |
| Formula molecolare | C8H6Cl2O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-chlorophenyl Chloride, NSC 33945, o,p-Dichloroacetophenone, p-Chloro-2-chloroacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-3-2-6(9)4-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.04 |