Learn More
2,4-Dichloroanisole, 99%
Codice prodotto. 11470511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470511 100 g 100g
11450511 5 g 5g
11460511 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470511 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20042.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 553-82-2 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 553-82-2
Formula molecolare C7H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 177.02
Numero MDL MFCD00044772
InChI Key CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloroanisole, benzene, 2,4-dichloro-1-methoxy, 1,5-dichloro-2-methoxybenzene, 2,4-dichloro-1-methoxy-benzene, anisole, 2,4-dichloro, 2,4-dichloromethoxybenzene, anisole,4-dichloro, acmc-209lmo, ksc273i7j
PubChem CID 11119
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloroanisole
Punto di fusione 24°C to 27°C
Densità 1.288
Punti di ebollizione 125°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5615
Quantità 100 g
Beilstein 1940358
Peso formulazione 177.03
Percent Purity 99%