Learn More
2,4-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11444184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444184 2500 g 2500g
11424184 100 g 100g
11434184 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444184 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12525.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-42-0
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.008
Numero MDL MFCD00003305
InChI Key YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Punto di fusione 69°C to 73°C
Punti di ebollizione 233°C
Punto d'infiammabilità 127°C (260°F)
Quantità 2500 g
Numero UN UN1759
Beilstein 471601
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 98%