Learn More
2,4-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10625032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10625032 100 g Plastic bottle 100g
10205550 5 g Bottiglia in vetro 5g
10489070 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10625032 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164141000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-42-0
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Numero MDL MFCD00003305
InChI Key YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorobenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69°C to 73°C
Colore Yellow to Beige
Punti di ebollizione 233°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare Cl2C6H3CHO
Quantità 100 g
Beilstein 07, 236
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and acetone
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema