Learn More
2,4-Dichlorobenzaldehyde oxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10579782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10579782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10579782 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB04865DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorobenzaldehyde oxime
CAS 56843-28-8
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H5Cl2NO
Formula lineare Cl2C6H3CH=NOH
Numero MDL MFCD00173694
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,4-dichlorobenzaldoxime, benzaldoxime,4-dichloro, wln: qnu1r bg dg, 2,4-dichorobenzaldehyde oxime, benzaldehyde,4-dichloro-, oxime, 2,4-dichlorophenyl hydroxyimino methane, e-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, ne-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-n-2,4-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine
InChI Key ONJQBRVMFRQQIG-ONNFQVAWSA-N
SMILES O\N=C\C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC Name (E)-N-[(2,4-dichlorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Molecular Weight (g/mol) 190.02
PubChem CID 6434542
Peso formulazione 190.03
Percent Purity 97%