Learn More
2,4-Dichlorobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 874-42-0 |
| Formula molecolare | C7H4Cl2O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2,4-Dichlorobenzaldehyde, 2,4-Dichlorophenylcarboxaldehyde, NSC 8762, o,p-Dichlorobenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 2,4-dichlorobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.01 |
| Peso formulazione | 173.9639 |