Learn More
2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11371327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371327 5 g 5g
11361327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01563.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68716-47-2 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68716-47-2
Formula molecolare C6H5BCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.81
Numero MDL MFCD00013930
InChI Key QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2734659
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 242°C to 245°C
Quantità 5 g
Beilstein 4983878
Peso formulazione 190.82
Percent Purity ≥98%