Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A11259.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 16271-33-3 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 100g
Codice prodotto. 11403614
  • 619.00€ / 100g
Spedizione stimata
22-04-2021
Identificatori chimici
16271-33-3
245.498
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
204419
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
C6H3Cl3O2S
MFCD00052712
2,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5115, acmc-1c9b8
2,4-dichlorobenzenesulfonyl chloride
Specifica
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
50°C to 58°C
16271-33-3
MFCD00052712
2806192
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichlorobenzenesulfonyl chloride
204419
98%
Moisture sensitive
100g
C6H3Cl3O2S
UN3261
2,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5115, acmc-1c9b8
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
245.498
245.51
Videos
SDS Documenti