Learn More
2,4-Dichlorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11459513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459513 250 g 250g
11449513 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459513 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12372.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
2,4-Dichlorobenzoic acid is used as reagent during the synthesis of pyrimido[2?,1?:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline derivatives. It is also used as starting reagent during the synthesis of 1-(substituted)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-secondary amino)-quinoline-3-carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dichlorobenzoic acid is used as reagent during the synthesis of pyrimido[2′,1′:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline derivatives. It is also used as starting reagent during the synthesis of 1-(substituted)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-secondary amino)-quinoline-3-carboxylic acids.
Solubility
Soluble in ethanol (100 mg/ml), water (0.48 mg/ml), alcohol, ether, and acetone.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-84-0
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.007
Numero MDL MFCD00002414
InChI Key ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
PubChem CID 5787
ChEBI CHEBI:30748
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzoic acid
Punto di fusione 159°C to 164°C
Quantità 250 g
Beilstein 1868192
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol (100mg/ml),water (0.48mg/ml),alcohol,ether,and acetone.
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorobenzoicacid