Learn More
2,4-Dichlorobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17961636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961636 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17961636 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0014.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dichlorobenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-84-0
Nomi componenti o analita 2,4-Dichlorobenzoic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 Cl2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2,4-Dichlorobenzoic Acid, Furosemide Imp. E (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity E, Furosemide Impurity E, NSC 578, Furosemide EP Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
SMILES O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)O
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Quantità 100 mg
Peso formulazione 189.9588 g/mol