Learn More
2,4-Dichlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138767 50 g 50g
30133127 10 g 10g
17973095 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138767 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43195550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-84-0
Formula molecolare C7 H4 Cl2 O2
Molecular Weight (g/mol) 191.01
Sinonimo 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzoic acid
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Peso formulazione 189.9588