Learn More
2,4-Dichlorobenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11489352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489352 25 g 25g
11479352 5 g 5g
11499352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489352 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10113.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6574-98-7 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
Solubility
Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6574-98-7
Formula molecolare C7H3Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 172.008
Numero MDL MFCD00016373
InChI Key GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
PubChem CID 81050
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Specifications
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzonitrile
Punto di fusione 57°C to 61°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 637738
Informazioni di solubilità Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 172.01
Percent Purity 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Dichlorobenzonitrile
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorobenzonitrile