Learn More
2,4-Dichlorobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30011644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011644 10 g 10g
30007069 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43197010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-60-5
Formula molecolare C7H3Cl2F3
Molecular Weight (g/mol) 215
Sinonimo 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Quantità 10 g