Learn More
2,4-Dichlorobenzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Dichlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 89-75-8 |
| Formula molecolare | C7H3Cl3O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | o,p-Dichlorobenzoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | ClC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)=O |
| IUPAC Name | 2,4-dichlorobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.46 |
| Peso formulazione | 207.92 |