Learn More
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| CAS | 1777-82-8 |
| Nomi componenti o analita | 2,4-dichlorobenzyl alcohol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H6 Cl2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OCc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Vedi altri risultati |