Learn More
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol, Mikromol™
Codice prodotto. 17931986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931986 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931986 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0739.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Nomi componenti o analita 2,4-dichlorobenzyl alcohol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 Cl2 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept, Oxiconazole Related Compound D
InChI Formula InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 177.03
Quantità 250 mg
Peso formulazione 175.9796 g/mol