Learn More
2,4-Dichlorobenzyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11444090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11444090 500 g 500g
11440293 50 g 50g
11430293 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444090 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11435.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94-99-5 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-99-5
Formula molecolare C7H5Cl3
Molecular Weight (g/mol) 195.47
Numero MDL MFCD00000895
InChI Key IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorobenzyl chloride, 2,4-dichloro-1-chloromethyl benzene, 2,4-dichlorobenzylchloride, alpha,2,4-trichlorotoluene, benzene, 2,4-dichloro-1-chloromethyl, 2,4-dichloro-1-chloromethyl-benzene, alpha2,4-trichlorotoluene, unii-85e96p2s3s, 2,4-dcbc, toluene, .alpha.2,4-trichloro
PubChem CID 7212
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-(chloromethyl)benzene
SMILES ClCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzyl chloride
Punto di fusione -3°C
Densità 1.408
Punti di ebollizione 248°C
Punto d'infiammabilità 190°C (374°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.576
Quantità 500 g
Numero UN UN3265
Beilstein 387220
Peso formulazione 195.48
Percent Purity 98%