Learn More
2,4-Dichlorobenzyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30383530
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30383530 10 g
30374099 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30383530 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43232010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-99-5
Formula molecolare C7 H5 Cl3
Molecular Weight (g/mol) 195.47
Sinonimo Benzene, 2,4-dichloro-1-(chloromethyl)-, Toluene, α,2,4-trichloro- (7CI,8CI), 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene, 1-Chloromethyl-2,4-dichlorobenzene, 2,4,α-Trichlorotoluene, 2,4-Dichlorobenzyl chloride, NSC 406892, α,2,4-Trichlorotoluene, alpha,2,4-Trichlorotoluene
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-(chloromethyl)benzene
SMILES ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,2,4-Trichlorotoluene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Peso formulazione 193.9457