Learn More
2,4-Dichlorobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 11494634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494634 5 g 5g
11434090 1 g 1g
11404644 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494634 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13207.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-00-1 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-00-1
Formula molecolare C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.04
Numero MDL MFCD00008109
InChI Key SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorobenzylamine, 2,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro, benzylamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzyl amine, 1-2,4-dichlorophenyl methanamine, 2,4-dichloro-benzylamine, 2,4-dichlorophenyl methylamine, o,p-dichlorobenzylamine, acmc-209rur
PubChem CID 1485
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanamine
SMILES NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzylamine
Densità 1.32
Punti di ebollizione 258°C to 260°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.578
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 775667
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 176.05
Percent Purity 98%