Learn More
2,4-Dichlorobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10294420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10294420 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10132760 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10294420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113230500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-00-1 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-00-1
Formula molecolare C7H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 176.04
Numero MDL MFCD00008109
InChI Key SJUKJZSTBBSGHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorobenzylamine, 2,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,4-dichloro, benzylamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzyl amine, 1-2,4-dichlorophenyl methanamine, 2,4-dichloro-benzylamine, 2,4-dichlorophenyl methylamine, o,p-dichlorobenzylamine, acmc-209rur
PubChem CID 1485
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanamine
SMILES NCC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorobenzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 258.0°C to 260.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5765 to 1.5785
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.32
Peso formulazione 176.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichlorobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.