Learn More
2,4-Dichlorobenzylideneacetone, 97%
Codice prodotto. 11490828
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490828 1 g 1g
11400838 5 g 5g
11410838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490828 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25270.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61888-78-6 | C10H8Cl2O | 215.073 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61888-78-6
Formula molecolare C10H8Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 215.073
Numero MDL MFCD00052852
InChI Key SAEQHTBHPNKKRX-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorobenzylideneacetone, 4-2,4-dichlorophenyl-3-buten-2-one, e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-2,4-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-2,4-dichlorophenyl-3-butene-2-one
PubChem CID 5849647
IUPAC Name (E)-4-(2,4-dichlorophenyl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzylideneacetone
Punto di fusione 83°C to 85°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.08
Percent Purity 97%