Learn More
2,4-Dichlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30010236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30010236 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4356855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenol
CAS 120-83-2
Quantità 5 g
Formula molecolare C6 H4 Cl2 O
Sinonimo 2,4-Dichlorophenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol, DCP, NSC 2879
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name 2,4-dichlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 163
Peso formulazione 161.9639