Learn More
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 98.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447900 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11447900 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210155380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS 94-75-7
Colore Orange-Tan to White
Densità 0.66g/cm3 (bulk density)
Intervallo percentuale saggio 98.0%
Formula molecolare C8H6Cl2O3
Quantità 100 g
Sinonimo 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
InChI Key OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
IUPAC Name 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 221.033
PubChem CID 1486
ChEBI CHEBI:28854
Peso formulazione 221.04
Forma fisica Powder