Learn More
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 97%
Codice prodotto. 10617452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617452 100 g Plastic bottle 100g
10730975 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10617452 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113631000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-75-7
Formula molecolare C8H6Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 221.033
Numero MDL MFCD00004300
InChI Key OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,4-dichlorophenoxy acetic acid, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, hedonal, rhodia, agrotect, fernesta, fernimine, netagrone, tributon
PubChem CID 1486
ChEBI CHEBI:28854
IUPAC Name 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 141°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare Cl2C6H3OCH2CO2H
Quantità 100 g
Peso formulazione 221.04
Percent Purity ≥97.0%
Forma fisica Crystalline Flakes, Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid