Learn More
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, 96%
Codice prodotto. 11307546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11307546 1 g 1g
11317546 5 g 5g
11327546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11307546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11089.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2612-57-9 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2612-57-9
Formula molecolare C7H3Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 188.007
Numero MDL MFCD00002001
InChI Key OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorophenyl isocyanate, 2,4-dichlorophenylisocyanate, benzene, 2,4-dichloro-1-isocyanato, 2,4-dichlorophenyl isocyantae, 2,4-dichlorobenzenisocyanate, acmc-1cg9n, 2,4-dichlorphenyl isocyanate, 2,4-dichloro phenyl isocyanate, #
PubChem CID 75789
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-isocyanatobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenyl isocyanate
Punto di fusione 57°C to 61°C
Punti di ebollizione 80°C (1 mmHg)
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2250
Beilstein 2090780
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 188.01
Percent Purity 96%