Learn More
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11489606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489606 25 g 25g
11479606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11489606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20178.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6590-96-1 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6590-96-1
Formula molecolare C7H3Cl2NS
Molecular Weight (g/mol) 204.07
Numero MDL MFCD00037827
InChI Key WVBNZZHGECFCSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,2,4-dichloro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato, 2,4-dichlorobenzenisothiocyanate, acmc-1b3n1, tos-bb-1123, 2,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
PubChem CID 81066
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-isothiocyanatobenzene
SMILES ClC1=CC=C(N=C=S)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Punto di fusione 36°C to 39°C
Densità 1.41
Punti di ebollizione 130°C to 133°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Quantità 25 g
Numero UN UN2923
Beilstein 777072
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 204.08
Percent Purity 97%