Learn More
(2,4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10473360 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10473360 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00259DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico (2, 4-Dichlorophenyl)-methanesulfonyl chloride
CAS 88691-50-3
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H5Cl3O2S
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorophenyl methylsulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzylsulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2,4-dichloro, acmc-20do05, 2,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone
InChI Key SNLHLLYEHFIELA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS(=O)(=O)Cl
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 259.525
PubChem CID 594471
Peso formulazione 259.53
Percent Purity 97%