Learn More
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11459373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459373 100 g 100g
11439373 5 g 5g
11449373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459373 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11791.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19719-28-9
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 205.034
Numero MDL MFCD00004318
InChI Key GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88209
IUPAC Name 2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Punto di fusione 128°C to 130°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 1948767
Sinonimo 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Peso formulazione 205.04
Percent Purity ≥98%