Learn More
2,4-Dichlorophenylacetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10735801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10735801 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10735801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorophenylacetic acid
Nota nome 99%
CAS 19719-28-9
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128.0°C to 133.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H6Cl2O2
Formula lineare Cl2C6H3CH2COOH
Numero MDL MFCD00004318
Quantità 10 g
Beilstein 09, III, 2271
Sinonimo 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ether,alcohol and chloroform
InChI Key GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
IUPAC Name 2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 205.04
PubChem CID 88209
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.