Learn More
2,4-Dichlorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11405313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11405313 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12873.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6306-60-1
Formula molecolare C8H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 186.035
Numero MDL MFCD00001899
InChI Key VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorophenyl acetonitrile, 2,4-dichlorobenzeneacetonitrile, unii-d9j4c5m11e, acetonitrile, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2,4-dichlorphenyl acetonitrile
PubChem CID 80566
IUPAC Name 2-(2,4-dichlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenylacetonitrile
Punto di fusione 58°C to 62°C
Punto d'infiammabilità 176°C (348°F)
Odore Characteristic
Quantità 100 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2047688
Peso formulazione 186.04
Percent Purity ≥98%