Learn More
2,4-Dichlorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10733413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733413 1 g Bottiglia in vetro 1g
10601853 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10733413 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367670010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68716-47-2 | Molecular Formula: C6H5BCl2O2 | Molecular Weight: 190.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68716-47-2
Formula molecolare C6H5BCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.81
Numero MDL MFCD00013930
InChI Key QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorophenyl boronic acid, 2,4-dichlorobenzeneboronic acid, 2,4-dichlorophenylbornic acid, 2,4-dichlorophenyl boranediol, chembl20726, 2,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 2,4-dichlorophenyl, 2,4-dichlorobenzeneboron dihydroxide, 2,4-dichlorobenzeneboronicacid
PubChem CID 2734659
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichlorophenylboronic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240.0°C to 245.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 190.82
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichlorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.