Learn More
2,4-Dichloropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047975
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.986
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-dichloropyridine
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
26452-80-2
C5H3Cl2N
147.986
MFCD00955618
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro pyridine, 2,4-dichoropyridine, 2, 4-dichloropyridine, 2,4-dichloro-pyridine, 2,4-dichlorpyridin, 2,4-dichlorpyridine, 2,4-dichloropyrdine, pubchem3531, acmc-1cnvt
33515
2,4-dichloropyridine
C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloropyridine
Punto di fusione -1°C
Densità 1.37
Punti di ebollizione 189°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Indice di rifrazione 1.5485
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 108666
Peso formulazione 147.99
Percent Purity 97%