Learn More
2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15731749 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15731749 250 mg 250mg
15721749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15731749 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454022500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 39551-54-7
Formula molecolare C7H3Cl2N3
Molecular Weight (g/mol) 200.03
InChI Key UVVFNZJVLRJSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloropyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine, 2,4-dichloro, pubchem15434, 2,4-dichloro-pyrido 3,2-d pyrimidine, pyrido 3,2-d pyrimidine,2,4-dichloro
PubChem CID 11958053
IUPAC Name 2,4-dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
SMILES C1=CC2=C(C(=NC(=N2)Cl)Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Punto di fusione 175.0°C to 177.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.03
Percent Purity 95%