Learn More
2,4-Dichloropyrimidine, 97%
Codice prodotto. 10572164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572164 100 g Bottiglia in vetro 100g
10353912 5 g Bottiglia in vetro 5g
10235640 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572164 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162651000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3934-20-1 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3934-20-1
Formula molecolare C4H2Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 148.98
Numero MDL MFCD00006061
InChI Key BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77531
IUPAC Name 2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloropyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57°C to 62°C
Colore Beige to White or Gray
Punti di ebollizione 101°C (23.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 23, 90
Sinonimo pyrimidine, 2,4-dichloro, 2,6-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidine, 2,4-dichlorpyrimidin, 2,4-dichloro pyrimidine, pyrimidine,2,4-dichloro, pyrimidine,4-dichloro, hydrochloride, zlchem 210, 2,4dichloropyrimidine
Peso formulazione 148.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.